Merck
A-120
Supelco
Aldosterone-13C3 solution
10 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 449,00
US$ 449,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 449,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C1813C3H28O5
Peso molecular:
363.42
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 449,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
10 μg/mL in acetonitrile
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
This stable labeled internal standard is suitable for quantitation of aldosterone levels using LC/MS or GC/MS methods for clinical diagnostic applications. Aldosterone is a hormone in the mineralocorticoid family which stimulates sodium transport across cell membranes and assists in the maintenance of blood pressure and blood volume. Aldosterone levels in serum/plasma and urine are measured by LC-MS/MS for investigation of primary or secondary aldosteronism ranging from adrenal cortical hyperplasia to renovascular disease and Bartter′s syndrome.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)