Merck
LM2144
Avanti
Sphingosine-1-Phosphate (d17:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
heptadeca-sphing-4-enine-1-phosphate
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 253,00
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 253,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H36NO5P
Número de CAS:
Peso molecular:
365.45
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM2144-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C17H36NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)16(18)15-23-24(20,21)22/h13-14,16-17,19H,2-12,15,18H2,1H3,(H2,20,21,22)/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
Clave InChI
VITGNIYTXHNNNE-LHMZYYNSSA-N
Descripción general
Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a sphingolipid found in yeast, plants and mammals[1] and is produced in endothelial cells.[2] It is a cellular metabolite and signalling lipid in mammalian cells.[1] S1P is synthesized by sphingosine kinases from sphingosine.[3] It is a high affinity ligand for sphingosine-1-phosphate receptor (S1P1-5).[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sphingosine 1-phosphate (S1P) plays a vital role as a secondary messenger in physiological processes.[3] It is implicated in the pathogenesis of osteoporosis, cancer, atherosclerosis and diabetes.[3] S1P regulates skin dendritic cells and keratinocytes[2]
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM2144-1EA)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
High-Throughput Assays to Measure Intracellular Ca2+ Mobilization in Cells that Express Recombinant S1P Receptor Subtypes
Valentine WJ and Tigyi G
Methods in Molecular Biology, 77-87 (2012)
Sphingosine-1-phosphate signaling and its role in disease
Maceyka M, et al.
Trends in Cell Biology, 22(1), 50-60 (2012)
Sphingosine-1-phosphate: an enigmatic signalling lipid
Spiegel S and Milstien S
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 4(5), 397-397 (2003)
Sphingosine-1-phosphate as signaling molecule in the skin
Japtok L, et al.
Allergo journal international, 23(2), 54-59 (2014)