LM2001
Avanti
Sphinganine (d17:0)
heptadecasphinganine, ethanol solution
Sinónimos:
(2S,3R)-2-aminoheptadecane-1,3-diol, C17 Sphinganine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM2001-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2001
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h16-17,19-20H,2-15,18H2,1H3/t16-,17+/m0/s1
Clave InChI
KFQUQCFJDMSIJF-DLBZAZTESA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)