LM1304
Avanti
17:0-14:1 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304, methanol solution
Sinónimos:
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM1304-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Clave InChI
ZBOCVGFQVSWMHT-BPNWTSRKSA-N
Descripción general
Aplicación
- for the detection of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS)[2]
- to determine lipid concentration in human primary myotubes lipid extracts by mass spectrometry (MS) analysis[3]
- for phospholipid quantification by MS[4]
- for lipid extraction by methyl tert-butyl ether (MTBE) method[5]
- for lipid quantification using liquid chromatography (LC)-MS[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)