Merck
LM1200
Avanti
12:0-13:0 PG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 253,00
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 253,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H64NO10P
Número de CAS:
Peso molecular:
641.81
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM1200-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C31H61O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-31(35)41-29(27-40-42(36,37)39-25-28(33)24-32)26-38-30(34)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h28-29,32-33H,3-27H2,1-2H3,(H,36,37);1H3/t28?,29-;/m1./s1
Clave InChI
ZZSPUZLGIFEDHN-CUZOEGLCSA-N
Descripción general
Phosphatidylglycerol (PG), an anionic phospholipid is a predominant component of the cell membrane.[1] It is localized in the thylakoid membrane of chloroplast in plants.[1] PG is synthesized by phosphatidic acid in E. coli.[2]
Aplicación
12:0-13:0 PG has been used to study the lipid′s interaction with the membrane protein of interest.[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylglycerol contributes to photosynthetic activity by maintaining the structural photosynthetic apparatus.[2] It is useful for the biosynthesis of cardiolipin.[1]
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1200-1EA)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Direct Evidence for Requirement of Phosphatidylglycerol in Photosystem II of Photosynthesis
Hagio M, et al.
Plant Physiology, 39, 407-427 (2010)
Phosphatidylglycerol is Essential for the Development of Thylakoid Membranes in Arabidopsis thaliana
Hagio M, et al.
Nutrition, 43(12), 1456-1464 (2002)
Identifying key membrane protein lipid interactions using mass spectrometry.
Gupta K, et al.
Nature Protocols, 13(5), 1106-1106 (2018)