Merck
LM1002
Avanti
17:0-20:4 PC
Avanti Research - A Croda Brand LM1002, methanol solution
Sinónimos:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 253,00
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 253,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H82NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
796.11
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM1002-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand LM1002
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)54-43(42-53-55(49,50)52-40-39-46(3,4)5)41-51-44(47)37-35-33-31-29-27-25-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24,26,30,32,43H,6-13,15,17-19,21,23,25,27-29,31,33-42H2,1-5H3/b16-14-,2
Clave InChI
MHUZXLUKTLNHIX-GUNPMBPGSA-N
Descripción general
Phosphatidylcholine (PC) is the most abundant phospholipid in eukaryotes and a vital component of the mucosal layer of the colon.[1] It is a strong bilayer-forming lipid.[1]
Aplicación
17:0-20:4 PC has been used as an internal standard for the quantification of dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) and palmitoyl-oleoyl-phosphatidylcholine (POPC)[2], and as a quantitative lipid standard to monitor various lipid extracts concentration.[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylcholine (PC) plays a vital role as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to prevents bacterial penetrance.[4] It prevents the accumulation of triglycerides and the formation of lipolysis-resistant lipid droplets.[5]
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1002-1EA)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The effect of exhalation flow on endogenous particle emission and phospholipid composition
Larsson P, et al.
Respiratory Physiology & Neurobiology, 243, 39-46 (2017)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
The Membranes of Cells (2016)
Phosphatidylcholine Synthesis for Lipid Droplet Expansion Is Mediated by Localized Activation of CTP Phosphocholine Cytidylyltransferase
Krahmer N, et al.
Cell Metabolism, 14(4), 504-515 (2011)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)