890200P
Avanti
DC-6-14
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
O,O’-ditetradecanoyl-N-(α-trimethylammonioacetyl)diethanolamine chloride
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 25 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
cationic lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)