Merck
850549P
Avanti
DORI
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium bromide
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 459,00
US$ 459,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 459,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H82BrNO5
Peso molecular:
773.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 459,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 25 mg ((840531P-25
(840531P-25MG))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
advanced drug delivery
tipo de lípido
cationic lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)CCO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Br-]
Clave InChI
NNIFGWCTDFSLJC-JDVCJPALSA-M
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850549P-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)