880341P
Avanti
16:0-16:0 (16-F) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 880341P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-(16-fluoropalmitoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (880341P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (880341P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 880341P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC([H])([H])F)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)