860511C
Avanti
12:0 Biotin-18:1 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
Sinónimos:
1-(12-Biotinyl[aminododecanoyl])-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (860511C-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL in chloroform (860511C-1MG)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O
InChI
1S/C45H83N4O10PS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18-21-24-31-43(52)59-38(36-58-60(54,55)57-34-32-46)35-56-42(51)30-23-20-17-15-13-16-19-22-27-33-47-41(50)29-26-25-28-40-44-39(37-61-40)48-45(53)49-44/h9-10,38-40,44H,2-8,11-37,46H2,1H3,(H,47,50)(H,54,55)(H2,
Clave InChI
DALBPRHGCHKREH-IBTAXAMTSA-N
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)