Merck
880233C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Azide ammonium salt
solution
Sinónimos:
DOPE-PEG(2000) Azide ammonium salt, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000] ammonium salt
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 236,00
US$ 236,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 236,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C132H260N5O54P
Número de CAS:
Peso molecular:
2812.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 236,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
solution
envase
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (880233C-10MG))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL in chloroform
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880233C-10mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)