Merck
870127P
Avanti
16:0 hexynoyl PE
powder
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(5-hexynoyl) (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 203,00
US$ 203,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 203,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H83N2O9P
Número de CAS:
Peso molecular:
803.10
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 203,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (870127P-25mg)
tipo de lípido
headgroup modified lipids
click reagents
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC#C)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H80NO9P.H3N/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-31-34-42(46)50-38-40(39-52-54(48,49)51-37-36-44-41(45)33-30-9-6-3)53-43(47)35-32-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h3,40H,4-5,7-39H2,1-2H3,(H,44,45)(H,48,49);1H3/t40-;/m1./s1
Clave InChI
YTZUQHQKTCVMFU-YPMTVOEDSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870127P-25mg)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)