Merck
880127P
Avanti
DSPE-PEG(2000) PDP
Avanti Research - A Croda Brand 880127P, powder
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[PDP(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 284,00
25 MG
US$ 608,00
100 MG
US$ 1.910,00
US$ 284,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 284,00
25 MG
US$ 608,00
100 MG
US$ 1.910,00
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 284,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (880127P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880127P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880127P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 880127P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Descripción general
DSPE-PEG(2000) PDP is a functionalized polyethylene glycol (PEG) conjugated lipid.
Aplicación
DSPE-PEG(2000) PDP has been used as a standard to study the structural and functional organization of synthesized tethered bilayer lipid membranes.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
DSPE-PEG(2000) PDP serves as a precursor of DSPE-PEG2000-SH.[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880127P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880127P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880127P-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Solid supported lipid membranes: New concepts for the biomimetic functionalization of solid surfaces
Knoll W, et al.
Biointerphases, 3(2), FA125-FA135 (2008)
Multifunctional nanoliposomes with curcumin--lipid derivative and brain targeting functionality with potential applications for Alzheimer disease
Mourtas S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 80, 175-183 (2014)