Merck
880127C
Avanti
DSPE-PEG(2000) PDP
Avanti Research - A Croda Brand 880127C
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[PDP(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 540,00
US$ 540,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 540,00
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 540,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (880127C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 880127C
concentración
10 mg/mL (880127C-25mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Descripción general
DSPE-PEG(2000) PDP is a functionalized polyethylene glycol (PEG) conjugated lipid.
Aplicación
DSPE-PEG(2000) PDP has been used in the preparation of targeted liposomes.[1] It has also been used as a PEGylated lipid for antibody conjugation to vesicles.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
DSPE-PEG(2000) PDP serves as a precursor of DSPE-PEG2000-SH.[3]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880127C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Antitumor efficacy following the intracellular and interstitial release of liposomal doxorubicin
Bandekar A, et al.
Biomaterials, 33(17), 4345-4352 (2012)
The use of pH-triggered leaky heterogeneities on rigid lipid bilayers to improve intracellular trafficking and therapeutic potential of targeted liposomal immunochemotherapy
Karve S, et al.
Biomaterials, 30(30), 6055-6064 (2009)
Multifunctional nanoliposomes with curcumin--lipid derivative and brain targeting functionality with potential applications for Alzheimer disease
Mourtas S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 80, 175-183 (2014)