872120C
Avanti
18:1 PE-N-16:0
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-palmitoyl (ammonium salt)
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 10 mg (872120C-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (872120C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL (872120C-10MG)
5 mg/mL (872120C-5MG)
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCCNC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C57H108NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-56(60)64-52-54(67-57(61)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2)53-66-68(62,63)65-51-50-58-55(59)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3;/h25-28,54H,4-24,29-53H2,1-3H3,(H,58,59)
Clave InChI
HRSBIWJTZUDIDL-ZNNVHAOSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)