870750P
Avanti
10:0 (3-Oxo) CoA
Avanti Research™ - A Croda Brand 870750P, powder
Sinónimos:
3-oxo decanoyl Coenzyme A
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (870750P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870750P
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
coenzymes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CC(CCCCCCC)=O)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C31H52N7O18P3S/c1-4-5-6-7-8-9-19(39)14-22(41)60-13-12-33-21(40)10-11-34-29(44)26(43)31(2,3)16-53-59(50,51)56-58(48,49)52-15-20-25(55-57(45,46)47)24(42)30(54-20)38-18-37-23-27(32)35-17-36-28(23)38/h17-18,20,24-26,30,42-43H,4-16H2,1-3H3,(H,33,40)(H,34,44)(H,48,49)(H,50,51)(H2,32,35,36)(H2,45,46,47)
Clave InChI
AZCVXMAPLHSIKY-UHFFFAOYSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)