Merck
870731P
Avanti
18:1 (n12) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870731P, powder
Sinónimos:
(6Z-octadecenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 567,00
US$ 567,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 567,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H77N10O17P3S
Número de CAS:
Peso molecular:
1083.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 567,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (870731P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870731P
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
coenzymes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCC/C=C\CCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H68N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h14-15,26-28,32-34,38,49-50
Clave InChI
MWMWRTNFCHQAGB-GFCZCHAHSA-N
Descripción general
18:1 (n12) Coenzyme A, also known as (6Z-octadecenoyl) coenzyme A, is a coenzyme A derivative of (6Z)-Octadec-6-enoic acid.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870731P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)