850501P
Avanti
CHAPSO
Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P, powder
Sinónimos:
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propanesulfonate
Productos recomendados
Ensayo
>98% (TLC)
Formulario
powder
mol peso
630.88 g/mol
envase
pkg of 1 × 1 g (850501P-1g)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P
técnicas
protein quantification: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@]12C(CC[C@@H]2[C@@H](CCC(NCCC[N+](C)(CC(O)CS(=O)([O-])=O)C)=O)C)C3[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Clave InChI
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)