Merck
870626P
Avanti
Azo Lyso PA
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 642,00
25 MG
US$ 2.430,00
US$ 642,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 642,00
25 MG
US$ 2.430,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34N3O7P
Número de CAS:
Peso molecular:
495.51
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 642,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg
pkg of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)([O-])=O.[NH4+]
Clave InChI
ZIDGAEVBOOGIDF-OGEVYCCMSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)