860473P
Avanti
1-desoxymethylsphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860473P, powder
Sinónimos:
1-desoxymethylsphinganine (m17:0)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860473P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860473P
tipo de lípido
bioactive lipids
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
Clave InChI
UGVBFHUWZNNKIK-QGZVFWFLSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)