857127P
Avanti
17:0 Lyso PA
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinónimos:
heptadecanoyl lysophosphatidic acid; 1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(17:0/0:0); 17:0 LPA; 110679
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (857127P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857127P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- for mass spectrometric determination of lysophosphatidic acid molecular species in mouse peritoneal macrophages
- in the quantification of the lipid species released from extended synaptotagmin 2 (E-SYT2) expressed in mammalian cells by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
- for the extraction of lipids from brain homogenate
- to extract lipids from the stomach washing solution for the determination of lysophosphatidic acid in a mouse stomach fluid
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)