860342P
Avanti
14:0 PC-d9
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9, powder
Sinónimos:
[(2R)-2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl] 2-[tris(trideuteriomethyl)azaniumyl]ethyl phosphate
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860342P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860342P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
Clave InChI
CITHEXJVPOWHKC-LNEGZTHBSA-N
Descripción general
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)