Merck
858131L
Avanti
17:0-22:4 PG-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-heptadecanoyl-2-docosatetraenoyl-sn-glycero(d5)-3-phospho-(1’-rac-glycerol)(sodium salt)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 1.230,00
US$ 1.230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 1.230,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H75D5NaO10P
Número de CAS:
Peso molecular:
840.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
US$ 1.230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
solution
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (858131L-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)