Saltar a
T0502
Tridecanoic acid
≥98%
Sinónimos:
Tridecylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
214.34
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-341-1
Beilstein/REAXYS Number:
508317
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
(powder, crystals or flakes)
bp
236 °C/100 mmHg (lit.)
mp
41-42 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Tridecanoic acid is an aliphatic monoacid. It is complexed to β-cyclodextrin (β-CD) for structural studies. It can exist in three polymeric forms(A′, B′ and C′) when crystallized.
Application
Tridecanoic acid has been used as an internal standard for the lipid analysis of total intramuscular fat from broilers and fatty acid analysis in chinook salmon roe lipids. It has also been used as a reference standard in gas chromatography for quantifying fatty acids in meat samples.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
91988M0375166898
description
≥98%
description
analytical standard
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
95%
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
95%
form
(powder, crystals or flakes)
form
-
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tridecanoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
113 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)