857328P
Avanti
18:1 Cyclic LPA
1-oleoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinónimos:
1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857328P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857328P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OC[C@@H]1COP(O1)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C21H39O6P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)25-18-20-19-26-28(23,24)27-20;/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3,(H,23,24);1H3/b10-9-;/t20-;/m1./s1
Clave InChI
BQDHONSGIYYBPK-JGSYTFBMSA-N
Descripción general
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)