Saltar a
04482
DEAE-Dextran
average mol wt 150,000
Sinónimos:
Diethylaminoethyl-Dextran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 178,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
US$ 178,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 150,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
008987881680881
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 40,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2-5%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE-Dextran
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)