857128P
Avanti
18:0 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); stearoyl lysophosphatidic acid; PA(18:0/0:0); 18:0 LPA; s-LPA; 110680
descripción
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Ensayo
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (857128P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Clave InChI
YJQFVAZHPIBPHN-VEIFNGETSA-M
Descripción general
Aplicación
- to determine the extraction recovery of LPA at neutral pH and acidic pH by chromatographic method[3]
- to use as internal standard to study the role of intestinally derived lysophosphatidic acid in dyslipidemia and atherosclerosis[2]
- to investigate its effects on clathrin?dependent endocytosis[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)