850706P
Avanti
16:1 PE
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinónimos:
1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:1(9Z)/16:1(9Z))
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 2 × 100 mg (850706P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850706P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850706P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C37H70NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h13-16,35H,3-12,17-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/b15-13-,16-14-/t35-/m1/s1
Clave InChI
PGPMCWZMPPZJML-NAFNZUQFSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)