850538P
Avanti
Facade™-TEG
3α,7α,12α-tri-((O-β-D-glucopyranosyl)ethyloxy)-cholane, powder
Sinónimos:
FA-5
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
mol peso
997.17 g/mol
envase
pkg of 1 × 25 mg (850538P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850538P
técnicas
protein quantification: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](OCCO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C4)(C)[C@]4([H])C[C@H]2OCCO[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O5)([H])C[C@H](OCCO[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)[C@@]7(C)[C@@]1([H])CC[C@@H]7[C@H](C)CCC
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)