Merck
850467C
Avanti
18:0-18:1 PC
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; SOPC; PC(18:0/18:1(9Z)).
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 189,00
200 MG
US$ 518,00
US$ 189,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 189,00
200 MG
US$ 518,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H86NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
788.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
US$ 189,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850467C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850467C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850467C
concentración
10 mg/mL (850467C-25mg)
25 mg/mL (850467C-200mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3/b23-21-/t42-/m1/s1
Clave InChI
ATHVAWFAEPLPPQ-VRDBWYNSSA-N
Descripción general
Phosphatidylcholine (PC) is an important constituent of the mucosal layer of the colon.[1] 18:0-18:1 PC (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) has a phosphocholine backbone.
Aplicación
18:0-18:1 PC (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • in liposomes for liposome binding assays[2]
  • to prepare giant unilamellar vesicles (GUVs) by electroformation[3]
  • to prepare lipid vesicles[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylcholine (PC) plays a major role in endocytosis and the catalytic activity of enzymes.[2]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850467C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850467C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Journal of Physical Science, 253(1), 012058-012058 null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
Test null
Integrative Medicine - E-Book, 125016-125016 null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
The Journal of Biological Chemistry null
Compact and tunable size-based dielectrophoretic flow fractionation
Chuang HS, et al.
Journal of Micromechanics and Microengineering, 24(12), 125016-125016 null