850446P
Avanti
14:0-18:0 PC
1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1-tetradecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; MSPC; PC(14:0/18:0)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 200 mg (850446P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850446P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850446P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
Clave InChI
TYAQXZHDAGZOEO-KXQOOQHDSA-N
Descripción general
Aplicación
- in lipid bilayers to study its miscibility with d-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM) using differential scanning calorimetry (DSC)[3]
- as an asymmetrical lipid component in liposomes to study the impact of bilayer area and lipid geometry and as liposomal solubilizing agents[2]
- to prepare a low temperature-sensitive liposome for thrombolytic studies[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)