Merck
850310C
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
Sinónimos:
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 284,00
US$ 284,00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 284,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H83NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
782.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 284,00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850310C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
concentración
10 mg/mL (850310C-25mg)
tipo de lípido
cationic lipids
headgroup modified lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
DOBAQ is a cationic lipids with a quaternary amine and unsaturated hydrocarbon chains.[1] It is a pH-sensitive lipid.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium/DOBAQ displays pH-dependent ionization.[2]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850310C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)