Merck
850190P
Avanti
18:0-20:4 PI(5)P
powder
Sinónimos:
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H90N2O16P2
Número de CAS:
Peso molecular:
1001.17
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 100 μg (850190P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850190P-500UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Descripción general
Phosphatidylinositol 5‐phosphate (PI5P) is a mono-phosphoinositide. It is found in the nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and the plasma membrane.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylinositol 5‐phosphate (PI5P) is a signaling molecule involved in several cell signaling pathways in epithelial cells. It is involved in T-cell signaling. It is also involved in positive regulation of autophagy.
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850190P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850190P-500UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
PI (5) P regulates autophagosome biogenesis
Vicinanza M, et al.
Molecular Cell, 57(2), 219-234 (2015)
An emerging role for PI5P in T cell biology
Nunes J A and Guittard G
Frontiers in immunology, 4, 80-80 (2013)