Merck
850188P
Avanti
18:0-20:4 PI(3,4)P2
powder
Sinónimos:
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′-bisphosphate) (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
100 μG
US$ 495,00
500 μG
US$ 1.990,00
US$ 495,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
US$ 495,00
500 μG
US$ 1.990,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H94N3O19P3
Número de CAS:
Peso molecular:
1098.18
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
US$ 495,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 100 μg (850188P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850188P-500UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Descripción general
PI(3,4)P2 is a lipid secondary messenger.[1] It is obtained from the dephosphorylation of PI(3,4,5)P3 by 5-phosphatase.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PI(3,4)P2 plays a role in protein kinase B (PKB) phosphorylation on Ser473 in mast cells.[1] It also binds to certain effectors such as serine/threonine-specific protein kinase (AKT) and dual adaptor of phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1 (DAPP1). It also regulates the activity of actin mesh which is associated with endocytic structures.[2]
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850188P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850188P-500UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
PI (3, 4, 5) P3 and PI (3, 4) P2 levels correlate with PKB/akt phosphorylation at Thr308 and Ser473, respectively; PI (3, 4) P2 levels determine PKB activity
Ma K, et al.
Cellular Signalling, 20(4), 684-694 (2008)
PTEN regulates PI (3, 4) P2 signaling downstream of class I PI3K
Malek M, et al.
Molecular Cell, 68(3), 566-580 (2017)