Merck
D5318
DCP-LA
≥95% (HPLC), oil
Sinónimos:
2-[(2-pentylcyclopropyl)methyl]cyclopropaneoctanoic acid, 8-[2-(2-pentyl-cyclopropylmethyl)-cyclopropyl]-octanoic acid, FR 236924
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H36O2
Número CAS:
Peso molecular:
308.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
clear
solubility
DMSO: >2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCC1CC1CC2CC2CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-7-10-16-13-18(16)15-19-14-17(19)11-8-5-4-6-9-12-20(21)22/h16-19H,2-15H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
CONYTTFKIUJZOF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCP-LA is a selective PKC-epsilon (PKC-ε) activator.
DCP-LA is a selective PKC-epsilon (PKC-ε) activator. In the in situ PKC assay with a reversed phase high-performance liquid chromatography, DCP-LA significantly activated PKC in PC-12 cells in a concentration (10 nM-100 μM)-dependent manner, with the maximal effect at 100 nM. DCP-LA has over a 7-fold greater potency for activation of PKC-ε over other PKC isozymes.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)