840030P
Avanti
06:0 PS
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Sinónimos:
PS(6:0/6:0)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (840030P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840030P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840030P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H34NO10P.Na/c1-3-5-7-9-16(20)26-11-14(29-17(21)10-8-6-4-2)12-27-30(24,25)28-13-15(19)18(22)23;/h14-15H,3-13,19H2,1-2H3,(H,22,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t14-,15+;/m1./s1
Clave InChI
OPDYVXCKOQKYDZ-LIOBNPLQSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn