810296P
Avanti
C11 TopFluor™ MG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810296P, powder
Sinónimos:
1-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-rac-glycerol
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810296P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 810296P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)