810242P
Avanti
TopFluor™ TMR PS
Avanti Research™ - A Croda Brand 810242P, powder
Sinónimos:
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3- phospho-L-serine (ammonium salt)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810242P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810242P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)