810226P
Avanti
C6-NBD Lactosyl Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810226P, powder
Sinónimos:
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810226P-1MG)
pkg of 1 × 250 μg (810226P-250ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810226P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- lactosylceramide synthase assay as a fluorescent acceptor substrate identified using fluorescence based detector in HPLC(1)
- phospholipid labeling and fluorescence-lifetime imaging microscopy (FILM) of cell membranes(6)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)