Documentos clave
810209X
Avanti
C6-NBD Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810209X
Sinónimos:
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-erythro-sphingosine:methanol (8:2)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 710,00
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 710,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H49N5O6
Número de CAS:
Peso molecular:
575.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810209X-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810209X
concentración
1 mg/mL (810209X-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C30H49N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h15,18,20-21,25,27,31,36-37H,2-14,16-17,19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/b18-15+/t25-,27+/m0/s1
Clave InChI
HZIRBXILQRLFIK-VPZZKNKNSA-N
Descripción general
C6-NBD ceramide is a fluorescent labelled compound, known to be useful for the detection of enzymatic action. C6-NBD ceramide is preferred over radioactive compounds.[1]
Aplicación
C6-NBD Ceramide is suitable as a substrate for sphingomyelin synthase activity assay.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sphingolipid metabolism yields ceramide as one of the products. The family of ceramide synthases catalyses its synthesis. The ceramides differ in its acyl chain length. Ceramides possess a wide range of functions, associated with apoptosis, cancer inhibition and chemotherapy. Its action is also related to neurodegenerative diseases.[3]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810209X-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Handbook of Glycosyltransferases and Related Genes, 5-5 (2011)
A role for ceramides, but not sphingomyelins, as antagonists of insulin signaling and mitochondrial metabolism in C2C12 myotubes
Park M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(46), 23978-23988 (2016)
Mammalian ceramide synthases
Levy M and Futerman AH
IUBMB Life, 62(5), 347-356 (2010)