Documentos clave
700372P
Avanti
DC-cholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
3ß-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol(d7) hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H50D7ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
544.30
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (700372P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Lipidomics
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700372P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)