Documentos clave
700265P
Avanti
Glycocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(carboxymethyl)-amide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 229,00
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 229,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H43NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
465.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 10 mg ((700265P-10MG))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1
Clave InChI
RFDAIACWWDREDC-FRVQLJSFSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700265P-10mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)