300202S
Avanti
Pegylated Remote Loadable Liposome (2 mL)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Pegylated Remote Loadable Liposome
Formulario
aqueous solution
envase
pkg of 1 × 2 mL (300202S-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
vaccine development
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Envase
Otras notas
Formulation: The long-circulating, pegylated, liposomal carrier is composed of N-(carbonyl-ethoxypolyethylene glycol 2000)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine sodium salt (MPEG-DSPE); fully hydrogenated soy phosphatidylcholine (HSPC), cholesterol, an ammonium sulfate core; histidine as a buffer; hydrochloric acid or sodium hydroxide for pH control; and sucrose to maintain isotonicity.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)