Documentos clave
Z767921
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 9 x 16 mL flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 174,00
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 174,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
aluminum
Características
Holds 9 x 16 mL flask
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 0025000628
L × An
79 mm × 79 mm
Descripción general
H 135.103 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Características y beneficios
  • Holds 9 x 16 mL flasks
  • Hole diameter: 20.5 mm
  • Hole depth: 28.5 mm
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)