Documentos clave
Z766526
Cover for stainless steel straight side container
fits 12.1 qt size, diam. × H 9.6 cm × 11 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.51
Materiales
stainless steel cover
fabricante / nombre comercial
Polarware 12Y-2
L × An
11 in. × 9.625 in.
capacidad
12.1 qt
diám. × Al
9.6 cm × 11 cm
Productos recomendados
Z766437, Stainless steel straight side container, capacity 12.1 qt
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)