Documentos clave
Z764345
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 4 ft, AC/DC input 240 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
240 V (AC)
Materiales
silicone
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
BriskHeat BS0102040LGE
Parámetros
0-232 °C temp. range
An × L
1 in. × 4 ft
Descripción general
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
  • Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
  • Up to 392°F (150°C)
  • Moisture and chemical resistant
  • Temperature controller required
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)