Documentos clave
Z760323
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB25, AC/DC input 110 V AC
Sinónimos:
moisture meters
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
fabricante / nombre comercial
Ohaus® MB25 US
intervalo de medición de la capacidad de pesada
110 g
Parámetros
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
plataforma diám.
90 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The MB25 has a halogen lamp for fast, even heating.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)