Documentos clave
Z755508
Stacking platform with flat mat for BenchRocker variable 2D platform rocker
pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 332,00
US$ 332,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 332,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
US$ 332,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific
Descripción general
Stacking Platform, extra large 14x12 inches with flat mat and alowing 3.0 inch separation of platforms.
Información legal
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)