Documentos clave
Z748277
Sigma-Aldrich
Load flask for Aldrich® Kugelrohr apparatus
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 259,00
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 259,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
single-neck
spherical
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
1000 mL
Descripción general
Heavy wall glass flask with solid support that attaches to Kugelrohr motor drive coupling. Fill load flask one-third full with distillable material.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)