Documentos clave
Z744039
Sigma-Aldrich
KitAlysis Vials
Sinónimos:
Pack of 96 shell vials (8x30) with stackable tray
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 121,00
US$ 121,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 121,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.22
US$ 121,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Descripción general
KitAlysis Vials is a pack of 96 shell vials that are compatible with the KitAlysis High-Throughput Screening Platform. These vials allow the user to screen their own catalysts and ligands using the KitAlysis 24-well Reaction Block.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)